Magnesium ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43299.30 43299.09 43299.18
43299.30EA 14890 DKK
43299.30 43299.09 43299.18
Magnesium ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Magnesium
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈0.7g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Formel: Mg
Kogepunkt: 1107 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 651 °C
Massefylde: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085308
CAS-nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN nummer: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675