Magnesium ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43298.09 43298.30 43298.18
43298.09EA 1020 DKK
43298.09 43298.30 43298.18
Magnesium ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Magnesium
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈0.35g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Formel: Mg
Molekylvægt: 24.3 g/mol
Kogepunkt: 1107
Smeltepunkt: 651
Massefylde: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085308
CAS-nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN nummer: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675