Magnesium ≥99.8% (metals basis), rods, Length: 30 cm (12 in), Ø 3.3 cm (1.3 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10231.KG 10231.KJ 10231.KM
10231.KGEA 894 DKK
10231.KG 10231.KJ 10231.KM
Magnesium ≥99.8% (metals basis), rods, Length: 30 cm (12 in), Ø 3.3 cm (1.3 in)
Magnesium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈450g/pc Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Formel: Mg
Molekylvægt: 24.3 g/mol
Kogepunkt: 1107
Smeltepunkt: 651
Massefylde: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085308
CAS-nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN nummer: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675