Magnesium ≥99.8% (metals basis), granulat -12+50 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
00870.36
00870.A1
00870.A3
00870.36EA
1430
DKK
00870.36
00870.A1
00870.A3
Magnesium ≥99.8% (metals basis), granulat -12+50 mesh
Magnesium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-95-4
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Formel:
Mg Kogepunkt: 1107 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 651 °C Massefylde: 1,74 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00085308 CAS-nummer: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN nummer: 1869 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,05675 |