Magnesium 99+%, ribbon
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
413380250 413381000
ACRO413380250EA 492 DKK
ACRO413380250 ACRO413381000
Magnesium 99+%, ribbon
Magnesium
Formel: Mg
Molekylvægt: 24.3 g/mol
Kogepunkt: 1107
Smeltepunkt: 651
Flammepunkt: 500 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085308
CAS-nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN nummer: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Silver white Metallic ribbon
Assay ≥99.0 %
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤200 ppm