Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride 50% in methanol
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N,N,N-Trimethyl-3-(trimethoxysilyl)propan-1-aminium chloride
H66414.14 H66414.22 H66414.36
H66414.14EA 522 DKK
H66414.14 H66414.22 H66414.36
Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride 50% in methanol
Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride
Advarsel: Hygroscopic. Store under nitrogen.
Formel: C₉H₂₄ClNO₃Si
Massefylde: 0,930
Flammepunkt: 11 °C (52 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00054225
CAS-nummer: 35141-36-7
EINECS: 252-393-5
UN nummer: 1230
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (Non-Aqueous Acid-Base Titration) 48.0 - 52.0%
Refractive Index 1.3970