Magnetomrørere, big squid IKAMAG® og color squid IKAMAG®
Leverandør: IKA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3671000 3672000
442-0696EA 3310 DKK
442-0696 442-0701
Magnetomrørere, big squid IKAMAG® og color squid IKAMAG®
Omrørere Magnetomrørere
Magnetomrørere med digitalt LED-display til visning af hastighed og elektronisk styret motor. Hastighedsstyring sker i trin på 50 min⁻¹ for big squid, alle enheder er fremstillet af materialer, der kan genanvendes.
  • Meget fin kemisk resistens på grund af glastoppen og den syntetiske bund af polyamid (big squid) og termoplastisk elastomer (color squid)
  • Elektronisk styret motor med trinløst variabel hastighed (color squid)
  • Kan anvendes ved 5 til 40 °C (80% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et kølerum
Other designs and colours are available, please contact your local Avantor office for details.
Certificeringer: IP beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 54