Serologiske pipetter, Stripette™
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4011 4020 4021 4050 4100 4250 4484 4485 4486 4487 4488 4489 4490 4491 4492 4500 4501 7000 7015 7016 7017 7041 7042 7045 4101 4251 4051
734-1688EA 2000 DKK
734-1688 734-1689 734-1690 734-1691 734-1693 734-1695 734-1734 734-1735 734-1736 734-1737 734-1738 734-1739 734-1740 734-1741 734-1742 734-1743 734-1744 444-1019 612-5123 612-5124 612-5125 612-5126 612-5127 612-5128 734-1694 734-1696 734-1692
Serologiske pipetter, Stripette™
Pipetter Serologiske pipetter
PS, gennemsigtig, gradueret, steril.
  • Kalibreret til fuldstændigt udløb (TD, Ex)
  • Højtydende anti-dryp-spidser, farvekodet forstørrelsesstribe og negative inddelinger
  • Certificeret RNase-/DNase-fri og uden pyrogener
* Med bred åbning til viskøse materialer.
Paper/plastic wrap allows easy opening by either pop-through or peel-apart techniques. Ideal for sterile tissue culture applications. Wrap reduces static cling.
Exclusive anti-drip tip assures accurate delivery (25, 50, and 100 ml sizes). Colour-coded magnifier strips make volume reading easier. Bidirectional graduations on the pipettes provide added flexibility.
Emballering: Findes i 4 pakninger:
Bulkpakket i poser
Pakket enkeltvis i plastposer
Pakket enkeltvis i papir/plast-poser
Pakket enkeltvis i papir/plast-poser, trelagsindpakning