HPLC-flasker, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1129820 1129821
215-2063EA 1290 DKK
215-2063 215-2064
HPLC-flasker, DURAN®
Flasker HPLC-flasker
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar med blåt PP-skruelåg.
  • Tilslutning af forskellige slangediametre (1,6 og 3,2 mm) og sterile trykudligningssæt er mulig
  • Ubrugte porte kan forsegles med slukningsforseglinger af silikone
  • Trykfast, overholder DIN ISO 1595
Typiske anvendelser: sikker overførsel af flydende medier i et lukket og sterilt system (formindsket fordampning) Med letlæselig skala og stort skrivefelt for nem mærkning. Et komplet system, der består af en DURAN® tryk plus laboratorieflaske med 4-port-skruelåg; fire gevindtilslutninger (sort,More Product Information