Erlenmeyer-kolber, til engangsbrug, med ventileret låg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4116-2000 4116-1000 4116-0500 4116-0250 4116-0125 4115-2000 4115-1000 4115-0500 4115-0250 4115-0125
214-7215EA 1050 DKK
214-7215 214-7214 214-7213 214-7212 214-7211 214-7210 214-7209 214-7208 214-7207 214-7206
Erlenmeyer-kolber, til engangsbrug, med ventileret låg, Nalgene®
Kolber Erlenmeyer-kolber
PETG, transparent with blue HDPE vented screw cap, flat or baffled bottom.
  • Sterile engangskolber minimerer risikoen for krydskontaminering
  • Indstøbte inddelinger
  • Flasker med holdbarhed op til 5 år, en 10⁻⁶ SAL, uden pyrogener og ikke cytotoksiske
Ideel til at ryste og suspendere cellekulturer, til medieklargøring eller opbevaring. HDPE-låget har en hydrofob 0,2 µm PTFE-membran, som muliggør steril udskiftning af luften.
Emballering: Pakket individuelt for let opbevaring og håndtering.
Bestil nu
Specifikationer
Environmentally Preferable Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning
Miljøcertificering NAR Certificate of Retirement NAR Certificate of Retirement NAR Certificate of Retirement NAR Certificate of Retirement NAR Certificate of Retirement