VWR®, Elektroporeringskuvetter
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
732-1135EA 1730 DKK
732-1135 732-1136 732-1137
VWR®, Elektroporeringskuvetter
Kuvetter Elektroporationskuvetter
Elektroporeringskuvetter er fremstillet af klar polycarbonat af medicinsk kvalitet, og de er kompatible med alle almindelige, kommercielt tilgængelige elektroporatorer.
  • Poleret aluminium sænker buelysfrekvensen
  • Farvekodede hætter giver nem identifikation af hulstørrelser
  • Runde hætter gør det nemt at tage hætten af med én hånd
Bestillingsoplysninger: Fås med åbninger i 3 størrelser som opfylder almindelige opgavekrav - 1 mm til højeste feltstyrke, ideelt til bakterier; 2 mm åbning til krav om middel feltstyrke; 4 mm åbning til laveste feltstyrke, der er egnet til pattedyrsceller og nogle planteceller.
Emballering: Steriliserede med gammastråling og pakket enkeltvis for at sikre steriliteten.