Cell culture roller bottles, Corning®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
430195 430699 430852 431135 431198 431191 430849 3907 431134 431344 431321 431329 430853 430851 431303
734-1702EA 3240 DKK
734-1702 734-1714 734-1870 734-1884 734-1730 734-1898 734-1720 734-0095 734-0096 734-4191 734-4189 734-4190 392-0286 392-0307 CORN431303
Cell culture roller bottles, Corning®
Flasker Rulleflasker
Ren PS, steril.
  • Konstrueret i et stykke
  • Alle flasker har påtrykte lotnumre for bedre produktsporbarhed
  • Steriliseret vha. gammabestråling
  • Certificeret non-pyrogene
  • Ribbet design giver dobbelt overfladeareal med samme udvendige dimensioner
Rulleflasker fås med glat eller ribbet overfladedesign for et udvidet dyrkningsareal. Alle flasker er behandlet for at give optimal cellevedhæftning. Corning® CellBIND®-overfladen gør overfladen mere hydrofil, og giver dermed større celleudbytte under vanskelige forhold, som fx medier med reduceret eller ingen serum. Alle flasker er med inddeling, medmindre andet er angivet.
Bemærk: Corning anbefaler 0,2 til 0,3 ml medie for hver cm² dyrkningsareal, og at rullestativet indstilles til hastigheder på 0,5 til 1,0 min⁻¹.
Advarsel: Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904