Ac-LETD-AFC
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ALX260118M005 ALX260118M010
ENZOALX260118M005EA 2360 DKK
ENZOALX260118M005 ENZOALX260118M010
Ac-LETD-AFC
Proteiner
Caspase-8 substrate
Fluorogenic substrate for caspase-8.