Enkeltkanalpipette, mekanisk, fast eller variabelt volumen, Finnpipette™ F3
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4640000 4640010 4640020 4640030 4640040 4640050 4640060 4640070 4640080 4640090 4650000 4650010 4650020 4650030 4650040 4650050 4650060 4650070 4650080 4650090 4650100 4640100
613-1459EA 0 DKK
613-1459 613-1460 613-1461 613-1462 613-1463 613-1464 613-1465 613-1466 613-1482 613-1483 613-1467 613-1468 613-1469 613-1470 613-1471 613-1472 613-1473 613-1474 613-1475 LABS4650090 LABS4650100 LABS4640100
Enkeltkanalpipette, mekanisk, fast eller variabelt volumen, Finnpipette™ F3
Pipetter Automatiske pipetter
Superior comfort, performance, reliability and easiness of maintenance in one of the lightest pipettes available in the market.
  • Avanceret volumen mekanisme (AVG) - Selvkørende modular mekanisme øger nøjagtighed, præcision og holdbarhed, med brug af ganske lidt kraft samt mindre inddelinger ved volumenjusteringer
  • Stort display med hvide tal på sort baggrund for nem volumen synlighed og sikkerhed
  • Volumenjusteringsknop med roterende øvre del så der undgås fejlagtige volumen ændringer
  • Fremragende ergonomi og minimal kraft nødvendig for pipettering
  • Super blow