Probes for precision digital thermometer
Leverandør: Amarell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E910650 E910654 E910656 E910652
AMARE910650EA 544 DKK
AMARE910650 AMARE910654 AMARE910656 AMARE910652
Probes for precision digital thermometer
Temperatur prober
Precise Pt 100 class A probe of stainless steel, PVC-cable.