Chlorothiazide 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulphonamide 1,1-Dioxide
461740050 461740250 461741000
ACRO461740050EA 345 DKK
ACRO461740050 ACRO461740250 ACRO461741000
Chlorothiazide 98%
Chlorothiazide
Formel: C₇H₆ClN₃O₄S₂
Smeltepunkt: 348 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00058576
CAS-nummer: 58-94-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %