Svovlsyre 98% ≥98% for the determination of nitrogen
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
173163.1611 173163.1612
APPC173163.1611EA 851 DKK
APPC173163.1611 APPC173163.1612
Svovlsyre 98% ≥98% for the determination of nitrogen
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Kogepunkt: 330 °C
Smeltepunkt: –15 °C
Massefylde: 1,84
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98%
Appearence Clear colorless liquid
Density 20/4 1,84
Residue on ignition 0,0005%
Nitrogen compounds (as N) 0,0005%