Nicotinamide-N-oxide 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Nicotinamide N-oxide, Pyridine-3-carboxamide N-oxide, 3-Carbamoylpyridine 1-oxide
H61292.14 H61292.22
H61292.14EA 2980 DKK
H61292.14 H61292.22
Nicotinamide-N-oxide 98%
Nicotinamide-N-oxide
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molekylvægt: 138.13 g/mol
Smeltepunkt: 291…293 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006202
CAS-nummer: 1986-81-8
EINECS: 217-859-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 97,5%