Kemikalie- og kuldebestandige handsker, Showa 465
Leverandør: Showa
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
465-8/M 465-9/L 465-10/XL
112-5847EA 215 DKK
112-5847 112-5848 112-5846
Kemikalie- og kuldebestandige handsker, Showa 465
Handsker
Disse fleksible og bløde handsker har en aftagelig, isoleret akrylforing og en fuld PVC-belægning for olie- og kemikalieresistens.
  • Absorber sved: For behageligt længerevarende slid
  • Forsegl og beskyt hånden mod kemikalier, mens den forbliver fleksibel, op til -20 °C
  • Uigennemtrængelig til arbejde i fugtige eller fedtede omgivelser
  • Ru finish over hele overfladen for bedre greb
  • Effektiv kuldebeskyttelse, med let ren foring
  • Udvidet beskyttelse på underarmen
Typiske anvendelser omfatter: Offentlige forsyninger, logistik, landbrug, transport, petrokemi, marine sektor, byggeri.
Certificeringer: EN ISO 374-1 Type C (KL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3221X), EN 511 (121); Cat. III