Skåle til biologiske analyser, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
240835 240845
734-2179EA 1610 DKK
734-2179 734-1342
Skåle til biologiske analyser, Nunc™
Dyrkningsplader Skåle til biologiske analyser
PS, sterile, med låg. Nyttige ved screening af store mængder kolonier i kloningseksperimenter. Lavprofilskåle, som er designet til genomisk screening og koloniplukning.
  • Kan bruges til bakterie- og svampedyrkning, er også egnet til agar diffusionsanalyser
  • Kan anvendes som fugtkammer til inkubation af MicroWell™-plader
  • Foret med vådt filtreringspapir, kan de også anvendes som inkubationskammer ved in situ hybridisering
  • Stort dyrkningsareal
  • Lavprofilskål, som passer til robotinstrumenter