Ubbelohde-Viskosimetre, ASTM
Leverandør: SI Analytics
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
285401152 285401169 285401177 285401185 285401193 285401255 285401263 285401271 285401288 285401296 285401309
SCOI285401152EA 5220 DKK
SCOI285401152 SCOI285401169 SCOI285401177 SCOI285401185 SCOI285401193 SCOI285401255 SCOI285401263 SCOI285401271 SCOI285401288 SCOI285401296 SCOI285401309
Ubbelohde-Viskosimetre, ASTM
Viskosimetre Kapillærviskosimetere
Viskosimetret med ophængt kugleniveau til bestemmelse af væskers relative viskositet v.h.a. newtonsk flowmåling.
Den anbefalede gennemstrømningstid er 200 sekunder.
Certificeringer: DIN 51 562 del 1, ISO/DIN 3105 (BS-IP-SL).
ATSM kalibreret til automatiske målinger.