Ifosfamide
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
461350010 461350050
ACRO461350010EA 1300 DKK
ACRO461350010 ACRO461350050
Ifosfamide
Ifosfamide
Formel: C₇H₁₅Cl₂N₂O₂P
Smeltepunkt: 39…42 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00057374
CAS-nummer: 3778-73-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)