1,8-Diazafluoren-9-one
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
461310010 461310050
ACRO461310010EA 3010 DKK
ACRO461310010 ACRO461310050
1,8-Diazafluoren-9-one
1,8-Diazafluoren-9-one
Formel: C₁₁H₆N₂O
Molekylvægt: 182.18 g/mol
Smeltepunkt: 229…233 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00082335
CAS-nummer: 54078-29-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Dye content ≥70.0 %