Diflunisal
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2',4'-Difluoro-4-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
460890010 460890050
ACRO460890010EA 333 DKK
ACRO460890010 ACRO460890050
Diflunisal
Diflunisal
Formel: C₁₃H₈F₂O₃
Molekylvægt: 250.1976 g/mol
Smeltepunkt: 207…209 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00057834
CAS-nummer: 22494-42-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (60°C, 4 H) (vacuum)
HPLC ≥97.5 %