Lamotrigine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine
460850010 460850050
ACRO460850010EA 493 DKK
ACRO460850010 ACRO460850050
Lamotrigine 98%
Lamotrigine
Formel: C₉H₇Cl₂N₅
Molekylvægt: 256.09 g/mol
Smeltepunkt: 218 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00865333
CAS-nummer: 84057-84-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 220 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %