Cortisone 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
460520010 460522500
ACRO460520010EA 801 DKK
ACRO460520010 ACRO460522500
Cortisone 98%
Cortisone
Formel: C₂₁H₂₈O₅
Smeltepunkt: 223…228 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003610
CAS-nummer: 53-06-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 223 to 228 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %