Estriol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
460490010 460490050
ACRO460490010EA 855 DKK
ACRO460490010 ACRO460490050
Estriol 97%
Estriol
Formel: C₁₈H₂₄O₃
Smeltepunkt: 280…282 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003691
CAS-nummer: 50-27-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +54° to +62° (20°C, 589 nm) (0.4 % in Dioxane)