1,5-Anhydro-D-sorbitol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
459910010 459912500
ACRO459910010EA 4190 DKK
ACRO459910010 ACRO459912500
1,5-Anhydro-D-sorbitol 97%
1,5-Anhydro-D-sorbitol
Formel: C₆H₁₂O₅
Smeltepunkt: 141…144 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00067386
CAS-nummer: 154-58-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Elemental Analysis ≥42.14 to ≤45.66 % Carbon