5-Chloropyrimidine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
459660010 459660050
ACRO459660010EA 800 DKK
ACRO459660010 ACRO459660050
5-Chloropyrimidine 95%
5-Chloropyrimidine
Formel: C4H3ClN2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840717
CAS-nummer: 17180-94-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.5 %
GC ≥94 %