Methyl4-fluorbenzoat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
459240250 459241000
ACRO459240250EA 515 DKK
ACRO459240250 ACRO459241000
Methyl4-fluorbenzoat 98%
Methyl4-fluorbenzoat
Formel: C₈H₇FO₂
Kogepunkt: 90…92 °C (27hPa)
Massefylde: 1,192 g/cm³
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017959
CAS-nummer: 403-33-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %