Aluminumkaliumsulfat, vandfri, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
458990010 458990025
ACRO458990010EA 525 DKK
ACRO458990010 ACRO458990025
Aluminumkaliumsulfat, vandfri, ren
Aluminumkaliumsulfat
Formel: AlKO₈S₂
Kogepunkt: 200 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 10043-67-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥90 %
Loss on drying ≤1 %
Ammonium (NH4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %