3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (±) Anabasine, 2-Pyridin-3-ylpiperidine
458980010 458980050
ACRO458980010EA 2140 DKK
ACRO458980010 ACRO458980050
3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
3-(Piperidin-2-yl)pyridine
Formel: C₁₀H₁₄N₂
Kogepunkt: 270…272 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 9 °C
Massefylde: 1,046 g/cm³
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00006370
CAS-nummer: 13078-04-1
UN nummer: 3140
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %