Abacavir sulphate 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
458860010
458860050
ACRO458860010EA
500
DKK
ACRO458860010
ACRO458860050
Abacavir sulphate 99%
Abacavir sulphate
Formel:
C₂₈H₃₈N₁₂O₆S Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD04112763 CAS-nummer: 188062-50-2 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % |
HPLC | ≥98.5 % |