8-Bromisoquinolin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
458760010 458760050
ACRO458760010EA 528 DKK
ACRO458760010 ACRO458760050
8-Bromisoquinolin 97%
8-Bromisoquinolin
Formel: C₉H₆BrN
Smeltepunkt: 78…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973298
CAS-nummer: 63927-22-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 82 °C
GC ≥96.0 %