7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
458710010 458710050
ACRO458710010EA 656 DKK
ACRO458710010 ACRO458710050
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel: C₉H₁₁NO
Molekylvægt: 149.1897 g/mol
Smeltepunkt: 91…93.5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08063887
CAS-nummer: 58196-33-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
HPLC ≥95.0 %