Ammoniakvand 5% w/w water, extra_pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ammoniak
458690010 458690025
ACRO458690010EA 198 DKK
ACRO458690010 ACRO458690025
Ammoniakvand 5% w/w water, extra_pure
Ammoniakvand
Formel: NH₃
Molekylvægt: 35.05 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-nummer: 1336-21-6
UN nummer: 2672
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Strength 4.5 to 5.5 %