4-Amino-3-fluorphenol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluoro-4-hydroxyaniline
458310010 458310050
ACRO458310010EA 718 DKK
ACRO458310010 ACRO458310050
4-Amino-3-fluorphenol 98%
4-Amino-3-fluorphenol
Formel: C₆H₆FNO
Molekylvægt: 127.12 g/mol
Smeltepunkt: 137…139 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00077452
CAS-nummer: 399-95-1
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
GC ≥97.5 %