Finasteride 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-en-17beta-carboxamide
458000010 458000050
ACRO458000010EA 1410 DKK
ACRO458000010 ACRO458000050
Finasteride 98%
Finasteride
Formel: C₂₃H₃₆N₂O₂
Smeltepunkt: 252…254 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00869737
CAS-nummer: 98319-26-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %