6-Heptynoic acid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
457390010 457390050 457390250
ACRO457390010EA 358 DKK
ACRO457390010 ACRO457390050 ACRO457390250
6-Heptynoic acid 95%
6-Heptynoic acid
Formel: C₇H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00239430
CAS-nummer: 30964-00-2
UN nummer: 3265
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %