Eddikesyre 25% in water
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
456850050 456850250
ACRO456850050EA 416 DKK
ACRO456850050 ACRO456850250
Eddikesyre 25% in water
Eddikesyre
Formel: H₃CCOOH
Kogepunkt: 103 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –17 °C
Massefylde: 1,04 g/cm³
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-nummer: 64-19-7
UN nummer: 2790
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 24.0 to 26.0 %