2-Chlorthiazol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
457260010 457260050 457260250
ACRO457260010EA 291 DKK
ACRO457260010 ACRO457260050 ACRO457260250
2-Chlorthiazol 97%
2-Chlorothiazole
Formel: C₃H₂ClNS
Kogepunkt: 145…146 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,378 g/cm³
Flammepunkt: 54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00210701
CAS-nummer: 3034-52-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %