Diallylmethylamine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
456340050 456340250 456341000
ACRO456340050EA 436 DKK
ACRO456340050 ACRO456340250 ACRO456341000
Diallylmethylamine 98%
Diallylmethylamine
Formel: C₇H₁₃N
Molekylvægt: 111.19 g/mol
Kogepunkt: 111 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0.789 g/cm³
Flammepunkt: 7 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039824
CAS-nummer: 2424-01-3
UN nummer: 2733
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %