D-Psicose 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: D-Psicose, (3R,4R,5R)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-one
456270010 456270050
ACRO456270010EA 2920 DKK
ACRO456270010 ACRO456270050
D-Psicose 98%
D-Psicose
Formel: C₆H₁₂O₆
Smeltepunkt: 109 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00083478
CAS-nummer: 551-68-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤25 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)