1,3-benzendithiol 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Benzene-1,3-dithiol
456100010
456100050
ACRO456100010EA
605
DKK
ACRO456100010
ACRO456100050
1,3-benzendithiol 95%
1,3-benzendithiol
Formel:
C₆H₆S₂ Molekylvægt: 142.25 g/mol Kogepunkt: 128…129 °C (21hPa) Smeltepunkt: 24 °C Massefylde: 1.24 g/cm³ Flammepunkt: 113 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004842 CAS-nummer: 626-04-0 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to white to light yellow Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |