1,3-benzendithiol 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
456100010 456100050
ACRO456100010EA 605 DKK
ACRO456100010 ACRO456100050
1,3-benzendithiol 95%
1,3-benzendithiol
Formel: C₆H₆S₂
Kogepunkt: 128…129 °C (21hPa)
Smeltepunkt: 24 °C
Massefylde: 1,24 g/cm³
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004842
CAS-nummer: 626-04-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to white to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %