1,4-Cineole 85%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
456060250 456061000
ACRO456060250EA 314 DKK
ACRO456060250 ACRO456061000
1,4-Cineole 85%
1,4-Cineole
Formel: C₁₀H₁₈O
Kogepunkt: 65 °C (21hPa)
Smeltepunkt: –46 °C
Massefylde: 0,887 g/cm³
Flammepunkt: 47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209502
CAS-nummer: 470-67-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %