Cefaclor 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
455260010 455260050
ACRO455260010EA 513 DKK
ACRO455260010 ACRO455260050
Cefaclor 96%
Cefaclor
Formel: C₁₅H₁₄ClN₃O₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151471
CAS-nummer: 53994-73-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.0 to 9.0 %
HPLC 95.0 %