Tin(IV)oxid 99%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
451810025 451811000 451810010
ACRO451810025EA 2460 DKK
ACRO451810025 ACRO451811000 ACRO451810010
Tin(IV)oxid 99%, pure
Tin(IV)oxid
Formel: O₂Sn
Molekylvægt: 150.71 g/mol
Smeltepunkt: 1624.85
Massefylde: 6.95 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011244
CAS-nummer: 18282-10-5
Merck Index: 14,08778
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light grey Powder
Purity ≥98.5 % (metals basis)