4-Brom-2-methoxypyridin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
450000010 450000050
ACRO450000010EA 807 DKK
ACRO450000010 ACRO450000050
4-Brom-2-methoxypyridin 97%
4-Bromo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
Kogepunkt: 87 °C (15 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08277268
CAS-nummer: 100367-39-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %