(tert-Butyl)methylether ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
447470010 447470025
ACRO447470010EA 423 DKK
ACRO447470010 ACRO447470025
(tert-Butyl)methylether ACS
(tert-Butyl)methylether
Formel: (CH₃)₃COCH₃
Kogepunkt: 54…56 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –110 °C
Massefylde: 0,7404 g/cm³
Flammepunkt: –28 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008812
CAS-nummer: 1634-04-4
UN nummer: 2398
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Peroxides ≤1 ppm